Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110783-1G OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA 2420 DKK
APOSOR110783-1G APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 256…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22421935
CAS-nummer: 1354756-19-6