4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110782-1G OR110782-5G
APOSOR110782-1GEA 0 DKK
APOSOR110782-1G APOSOR110782-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Formel: C₁₂H₇N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062346
CAS-nummer: 118001-67-5