5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110777-1G OR110777-5G
APOSOR110777-1GEA 2780 DKK
APOSOR110777-1G APOSOR110777-5G
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406824
CAS-nummer: 845546-26-1