6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110703-1G OR110703-10G OR110703-5G
APOSOR110703-1GEA 480 DKK
APOSOR110703-1G APOSOR110703-10G APOSOR110703-5G
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Formel: C₅H₇ClN₄
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091108
CAS-nummer: 1005-37-4