2-Amino-5-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 1020 DKK
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₉NO₂
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03840435
CAS-nummer: 40925-70-0