1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110694-1G OR110694-5G OR110694-10G
APOSOR110694-1GEA 1030 DKK
APOSOR110694-1G APOSOR110694-5G APOSOR110694-10G
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₆H₁₈N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180918
CAS-nummer: 499771-07-2