2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110689-10G OR110689-1G OR110689-5G
APOSOR110689-10GEA 2600 DKK
APOSOR110689-10G APOSOR110689-1G APOSOR110689-5G
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00829023
CAS-nummer: 246862-63-5