Ethyl 5-cyano-1,6-dihydro-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Cyano-1,6-dihydro-3-(ethoxycarbonyl)-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine, 4-[5-Cyano-3-(ethoxycarbonyl)-6-imino-4-methylpyridazin-1(6H)-yl]toluene
OR110687-10G OR110687-1G OR110687-5G
APOSOR110687-10GEA 2600 DKK
APOSOR110687-10G APOSOR110687-1G APOSOR110687-5G
Ethyl 5-cyano-1,6-dihydro-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 5-cyano-1,6-dihydro-6-imino-4-methyl-1-(4-methylphenyl)pyridazine-3-carboxylate
Formel: C₁₆H₁₆N₄O₂
Smeltepunkt: 150 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00828950
CAS-nummer: 120049-79-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III