4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 1680 DKK
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Formel: C₁₂H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602387
CAS-nummer: 1427460-28-3