Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 1120 DKK
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Formel: C₁₄H₁₆BrNO₄
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173358
CAS-nummer: 101937-44-4