2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 1490 DKK
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463268
CAS-nummer: 15460-12-5