2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110656-1G OR110656-5G
APOSOR110656-1GEA 1860 DKK
APOSOR110656-1G APOSOR110656-5G
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02029368
CAS-nummer: 1006572-22-0