Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110652-1G OR110652-5G
APOSOR110652-1GEA 1860 DKK
APOSOR110652-1G APOSOR110652-5G
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Formel: C₁₅H₂₁N₃O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442758
CAS-nummer: 1198093-70-7