5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110640-10G OR110640-1G OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA 3340 DKK
APOSOR110640-10G APOSOR110640-1G APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formel: C₅H₇NO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08444612
CAS-nummer: 53595-69-0