Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110633-1G OR110633-10G OR110633-5G
APOSOR110633-1GEA 0 DKK
APOSOR110633-1G APOSOR110633-10G APOSOR110633-5G
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06662279
CAS-nummer: 19282-44-1