tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110627-1G OR110627-5G
APOSOR110627-1GEA 1970 DKK
APOSOR110627-1G APOSOR110627-5G
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇N₃O₃S
Molekylvægt: 307.368 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664943
CAS-nummer: 874801-60-2