3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110609-1G OR110609-5G
APOSOR110609-1GEA 2600 DKK
APOSOR110609-1G APOSOR110609-5G
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₂H₉BrN₂O₂
Molekylvægt: 293.116 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756236
CAS-nummer: 1216366-99-2