3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110599-10G OR110599-1G OR110599-5G
APOSOR110599-10GEA 5560 DKK
APOSOR110599-10G APOSOR110599-1G APOSOR110599-5G
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115179
CAS-nummer: 123367-27-1