tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 DKK
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11973601
CAS-nummer: 1227954-64-4