1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110574-1G OR110574-5G OR110574-10G
APOSOR110574-1GEA 1680 DKK
APOSOR110574-1G APOSOR110574-5G APOSOR110574-10G
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01571218
CAS-nummer: 100394-11-4