Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110562-1G OR110562-5G OR110562-10G
APOSOR110562-1GEA 1300 DKK
APOSOR110562-1G APOSOR110562-5G APOSOR110562-10G
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111410
CAS-nummer: 1227954-70-2