3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110555-1G OR110555-5G
APOSOR110555-1GEA 2780 DKK
APOSOR110555-1G APOSOR110555-5G
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17169531
CAS-nummer: 1427460-53-4