4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 1400 DKK
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Formel: C₁₃H₁₀BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12069426
CAS-nummer: 163258-52-4