Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110532-1G OR110532-5G
APOSOR110532-1GEA 2230 DKK
APOSOR110532-1G APOSOR110532-5G
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05981681
CAS-nummer: 89900-96-9