4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
{4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G
OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA
2230
DKK
APOSOR110523-1G
APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Formel:
C₁₇H₂₀O₂ Smeltepunkt: 50…52 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12469075 CAS-nummer: 1037141-25-5 |