[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110522-1G OR110522-5G
APOSOR110522-1GEA 1860 DKK
APOSOR110522-1G APOSOR110522-5G
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11190414
CAS-nummer: 53818-56-7