4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 1400 DKK
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496533
CAS-nummer: 61343-83-7