[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110508-1G OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA 1860 DKK
APOSOR110508-1G APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₇H₂₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12656401
CAS-nummer: 1098366-94-9