[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110503-1G OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA 1860 DKK
APOSOR110503-1G APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₇H₂₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01814821
CAS-nummer: 478032-35-8