Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 2080 DKK
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Formel: C₈H₅BrCl₂O₂
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032203
CAS-nummer: 1305712-91-7