2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110478-1G OR110478-5G
APOSOR110478-1GEA 654 DKK
APOSOR110478-1G APOSOR110478-5G
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
Molekylvægt: 229.231 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01764677
CAS-nummer: 112880-83-8