Methyl 4-(5-oxo-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110424-1G OR110424-250MG OR110424-5G
APOSOR110424-1GEA 1740 DKK
APOSOR110424-1G APOSOR110424-250MG APOSOR110424-5G
Methyl 4-(5-oxo-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzoate
Methyl 4-(5-oxo-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzoate
Formel: C₁₀H₉N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384919
CAS-nummer: 1355171-73-1