4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110421-1G OR110421-5G OR110421-10G
APOSOR110421-1GEA 861 DKK
APOSOR110421-1G APOSOR110421-5G APOSOR110421-10G
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₈H₆BrN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384918
CAS-nummer: 1007578-99-5