Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 164 DKK
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Smeltepunkt: 34…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07359723
CAS-nummer: 59382-60-4