4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 1260 DKK
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041381
CAS-nummer: 46206-74-0