1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110381-1G OR110381-250MG
APOSOR110381-1GEA 2120 DKK
APOSOR110381-1G APOSOR110381-250MG
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 258.316 g/mol
Smeltepunkt: 228 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06739714
CAS-nummer: 100957-76-4