Quinoxaline-6-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110372-1G OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA 1070 DKK
APOSOR110372-1G APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Formel: C₉H₇N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955631
CAS-nummer: 457882-95-0