2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR110367-1G OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA 933 DKK
APOSOR110367-1G APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formel: C₆H₄N₄
Smeltepunkt: 228…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975058
CAS-nummer: 40056-53-9