3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110360-1G OR110360-250MG
APOSOR110360-1GEA 1700 DKK
APOSOR110360-1G APOSOR110360-250MG
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Formel: C₇H₆BrN₃
Smeltepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027010
CAS-nummer: 316810-90-9