5-Bromo-1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110358-1G OR110358-250MG
APOSOR110358-1GEA 1050 DKK
APOSOR110358-1G APOSOR110358-250MG
5-Bromo-1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-1,4,6-trimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₉BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619587
CAS-nummer: 1379301-51-5