Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110352-10G OR110352-1G OR110352-5G
APOSOR110352-10GEA 0 DKK
APOSOR110352-10G APOSOR110352-1G APOSOR110352-5G
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111006
CAS-nummer: 54064-39-0