2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110334-1G OR110334-5G
APOSOR110334-1GEA 523 DKK
APOSOR110334-1G APOSOR110334-5G
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755875
CAS-nummer: 20348-19-0