N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110294-1G OR110294-250MG OR110294-5G
APOSOR110294-1GEA 1530 DKK
APOSOR110294-1G APOSOR110294-250MG APOSOR110294-5G
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formel: C₅H₇NO₂S₂
Molekylvægt: 177.245 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00975951
CAS-nummer: 53442-30-1