3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 2130 DKK
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Molekylvægt: 195.172 g/mol
Smeltepunkt: 238…241 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14583147
CAS-nummer: 91004-38-5