N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110283-1G
OR110283-5G
APOSOR110283-1GEA
2180
DKK
APOSOR110283-1G
APOSOR110283-5G
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13191322 CAS-nummer: 1303890-35-8 |