(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 2480 DKK
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Formel: C₈H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13191321
CAS-nummer: 1004550-19-9