Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110272-1G OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA 1750 DKK
APOSOR110272-1G APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08706234
CAS-nummer: 35212-88-5