Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 959 DKK
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182317
CAS-nummer: 1305712-81-5