Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110258-10G OR110258-1G OR110258-5G
APOSOR110258-10GEA 3000 DKK
APOSOR110258-10G APOSOR110258-1G APOSOR110258-5G
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₂S
Molekylvægt: 285.157 g/mol
Smeltepunkt: 86…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756246
CAS-nummer: 13771-68-1