Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110238-1G OR110238-250MG
APOSOR110238-1GEA 1550 DKK
APOSOR110238-1G APOSOR110238-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11973596
CAS-nummer: 113808-82-5